Läs mer
3-Amino-5-nitrobenzeneboronic acid hydrochloride, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15400016
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15400016 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 15400016 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52674.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-5-nitrobenzeneboronic acid hydrochloride
CAS 389621-79-8
Smältpunkt 136°C to 141°C
Molekylformel C6H8BClN2O4
MDL-nummer MFCD03411933
Kvantitet 250 mg
Synonym 3-amino-5-nitrophenyl boronic acid hydrochloride, 3-amino-5-nitrophenylboronic acid, hcl, 3-amino-5-nitrophenylboronic acid hydrochloride, 3-amino-5-nitrophenyl boronic acid hcl salt, 3-amino-5-nitrophenyl boronic acid hydrochloride salt, 3-amino-5-nitrophenyl boronic acid hcl, 3-amino-5-nitrobenzeneboronic acid hydrochloride, 3-amino-5-nitrophenyboronic acid hcl salt, 3-azanyl-5-nitro-phenyl boronic acid hydrochloride, 3-amino-5-nitrophenyl-boronic acid monohydrochloride
InChI-nyckel QRMMGONMBRVVKK-UHFFFAOYSA-N
LEDER B(C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])N)(O)O.Cl
IUPAC-namn (3-amino-5-nitrophenyl)boronic acid;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 218.4
PubChem CID 16427089
Formel vikt 218.4
Procent renhet 96%
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.