Läs mer
3-amino-5-nitrobensoesyra, 98 %
Produktkod. 11464154
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11464154 5 g 5g
11454154 1 g 1g
11474154 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11464154 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12508.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
CAS: 618-84-8 | C7H6N2O4 | 182,135 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 618-84-8
Molekylformel C7H6N2O4
Molekylvikt (g/mol) 182.135
MDL-nummer MFCD00017025
InChI-nyckel ZNVHAQRPXAQKRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-nitrobenzoic acid, 3-amino-5-nitro-benzoic acid, benzoic acid, 3-amino-5-nitro, 3-amino-5-nitrobenzoicacid, 5-amino-3-nitrobenzoic acid, acmc-20ana2, 3-nitro-5-aminobenzoic acid, 5-nitro-3-aminobenzoic acid, benzoic acid,3-amino-5-nitro, 3-amino-5-nitrobenzoic acid 1g
PubChem CID 239342
LEDER C1=C(C=C(C=C1N)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-5-nitrobenzoic acid
Smältpunkt 214°C to 218°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1457935
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 182.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.