Läs mer
3-Amino-5-fenyl-1,2,4-tiadiazol, 96 %
Produktkod. 15466377
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15466377 250 mg 250mg
15446377 1 g 1g
15456377 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15466377 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33552.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 27182-54-3 | C8H7N3S | 177,225 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27182-54-3
Molekylformel C8H7N3S
Molekylvikt (g/mol) 177.225
MDL-nummer MFCD00159799
InChI-nyckel WOZDQVLZCXNJPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-phenyl-1,2,4-thiadiazole, 1,2,4-thiadiazol-3-amine, 5-phenyl, 5-phenyl-1,2,4-thiadiazol-3-yl-amine, 5-phenyl-1,2,4-thiadiazole-3-amine, #
PubChem CID 554203
IUPAC-namn 5-fenyl-1,2,4-tiadiazol-3-amin
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=NS2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-5-phenyl-1,2,4-thiadiazole
Smältpunkt 136 °C till 137 °C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 177.23
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.