Läs mer
3-amino-5-fenylpyrazol, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10374312 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10374312 1 g Glasflaska 1g
10212962 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10374312 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 368020010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1572-10-7
Molekylformel C9H9N3
Molekylvikt (g/mol) 159.19
MDL-nummer MFCD00191749
InChI-nyckel PWSZRRFDVPMZGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenyl-1h-pyrazol-5-amine, 3-amino-5-phenylpyrazole, 5-amino-3-phenylpyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 5-phenyl, 5-phenyl-2h-pyrazol-3-amine, pyrazole, 5-amino-3-phenyl, 3-amino-5-phenyl-1h-pyrazole, 5-phenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-5-amine, 3-phenyl, 5-phenyl-1h-pyrazol-3-ylamine
PubChem CID 136655
IUPAC-namn 5-fenyl-lH-pyrazol-3-amin
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NN2)N
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Amino-5-phenylpyrazole
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 118°C to 121°C
Färg Brunt till rött
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Beilstein 24, 148
Formel vikt 159.19
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristaller eller pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 5-phenyl-1H-pyrazol-3-amine
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.