Läs mer
3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazole, 98%
Produktkod. 11420723
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11420723 1 g 1g
11430723 5 g 5g
11440723 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11420723 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12750.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 82560-12-1 | C7H13N3 | 139.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 82560-12-1
Molekylformel C7H13N3
Molekylvikt (g/mol) 139.20
MDL-nummer MFCD00067987,MFCD00082631
InChI-nyckel ZHBXGHWSVIBUCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-tert-butylpyrazole, 3-tert-butyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-amino-3-tert-butylpyrazole, 3-amino-5-tert-butyl-1h-pyrazole, 5-tert-butyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-amino-3-t-butylpyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 5-1,1-dimethylethyl, 5-tert-butyl-2h-pyrazol-3-amine, 5-amino-3-tert-butyl-1h-pyrazole
PubChem CID 522787
IUPAC-namn 5-tert-butyl-1H-pyrazol-3-amine
LEDER CC(C)(C)C1=CC(N)=NN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazole
Smältpunkt 75°C to 79°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 139.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.