Läs mer
3-amino-5-(tert-butyl)tiofen-2-karboxamid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10572012
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10572012 1 g 1g
10364522 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10572012 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer GK00992DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 175137-04-9
Molekylformel C9H14N2OS
Molekylvikt (g/mol) 198.28
MDL-nummer MFCD00068165
InChI-nyckel MKHZJBZWKNDDCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-tert-butyl thiophene-2-carboxamide, 3-amino-5-tert-butyl thiophene-2-carboxamid, 2-thiophenecarboxamide,3-amino-5-1,1-dimethylethyl, 3-amino-5-tert-butyl thiophene-2-carboximidic acid, pubchem13396, maybridge1_003717, 3-amino-5-t-butyl thiophene-2-carboxamide, 3-amino-5-tert-butyl-2-thiophenecarboxamide, 5-tert-butyl-3-aminothiophene-2-carboxamide, 3-amino-5-tert-buty thiophene-2-carboxamide
PubChem CID 2735293
IUPAC-namn 3-amino-5-tert-butyltiofen-2-karboxamid
LEDER CC(C)(C)C1=CC(N)=C(S1)C(N)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-5-(tert-butyl)thiophene-2-carboxamide
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 198.29
Procent renhet 97%