Läs mer
3-Amino-5-tert-butylisoxazol, 97 %
Produktkod. 11488947
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11488947 5 g 5g
11498947 25 g 25g
11408957 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11488947 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20567.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 55809-36-4 | C7H12N2O | 140,186 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55809-36-4
Molekylformel C7H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 140.186
MDL-nummer MFCD00055620
InChI-nyckel GGXGVZJHUKEJHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-tert-butylisoxazole, 5-tert-butylisoxazol-3-amine, 3-amino-5-t-butylisoxazole, 5-tert-butyl isoxazol-3-amine, 3-isoxazolamine, 5-1,1-dimethylethyl, 3-amino-5-tertbutylisoxazole, 5-tert-butyl-isoxazol-3-ylamine, 3-amino-5-tert-butyl isoxazole, 5-tert-butyl isoxazole-3-ylamine
PubChem CID 171473
IUPAC-namn 5-tert-butyl-l,2-oxazol-3-amin
LEDER CC(C)(C)C1=CC(=NO1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-5-tert-butylisoxazole
Smältpunkt 110°C to 113°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1100990
Formel vikt 140.19
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.