Läs mer
3-Amino-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10481050 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10481050 1 g 1g
10189359 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10481050 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 435730010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 2250-53-5
Molekylformel C8H6F3N3
Molekylvikt (g/mol) 201.15
MDL-nummer MFCD01719740
InChI-nyckel ZXZTZRVCWTWKCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-trifluoromethyl-1h-indazol-3-amine, 3-amino-5-trifluoromethyl-1h-indazole, 1h-indazol-3-amine, 5-trifluoromethyl, 1h-indazol-3-amine, 5-trifluoromethyl-9ci, 1h-indazole, 3-amino-5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl-1h-indazole-3-ylamine, 3-amino-5-trifluoromethylindazole, 3-amino-5trifluoromethyl-indazole, 5-trifluoromethyl-1h-indazol-3-ylamine
PubChem CID 16736
IUPAC-namn 5-(trifluoromethyl)-1H-indazol-3-amine
LEDER C1=CC2=C(C=C1C(F)(F)F)C(=NN2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 134.5°C to 135.5°C
Färg White to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 201.15
Procent renhet 95%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Amino-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole, 95%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.