Läs mer
3-Amino-5-(trifluormetyl)bensoesyra, 97 %
Produktkod. 11366549
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11366549 5 g 5g
11356549 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11366549 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26169.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
CAS: 328-68-7 | C8H6F3NO2 | 205,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 328-68-7
Molekylformel C8H6F3NO2
Molekylvikt (g/mol) 205.14
MDL-nummer MFCD00236641
InChI-nyckel WBTHOSZMTIPJLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-trifluoromethyl benzoic acid, 3-amino-5-trifluoromethyl benzoicacid, 5-amino-3-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 3-amino-5-trifluoromethyl, pubchem1359, acmc-209xwk, ksc495q1r, 3-amino-5-carboxybenzotrifluoride, buttpark 25\01-23, 3-carboxy-5-trifluoromethyl aniline
PubChem CID 609556
IUPAC-namn 3-amino-5-(trifluormetyl)bensoesyra
LEDER NC1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Smältpunkt 142 °C till 146 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 205.14
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.