Läs mer
3-amino-6-bromo-1H-indazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10833201 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10833201 5 g 5g
10883571 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10833201 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 435780050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-10-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 404827-77-6
Molekylformel C7H6BrN3
Molekylvikt (g/mol) 212.05
MDL-nummer MFCD05665872
InChI-nyckel WLDHNAMVDBASAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-6-bromo-1h-indazole, 6-bromo-1h-indazol-3-ylamine, 1h-indazol-3-amine, 6-bromo, 6-bromo-1h-indazole-3-amine, pubchem17937, acmc-209jef, 6-bromo-3-amino-1h-indazole, 1h-indazol-3-amine,6-bromo, 3-amino-6-bromoindazole, 6-bromo-1h-indazole-3-ylamine
PubChem CID 2786631
IUPAC-namn 6-brom-lH-indazol-3-amin
LEDER C1=CC2=C(C=C1Br)NN=C2N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-6-bromo-1H-indazole
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 175 °C till 178 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 212.05
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Amino-6-bromo-1H-indazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.