Läs mer
3-Amino-6-brom-1H-indazol, 97 %
Produktkod. 15427007
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15427007 1 g 1g
15437007 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15427007 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34095.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 404827-77-6 | C7H6BrN3 | 212,05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 404827-77-6
Molekylformel C7H6BrN3
Molekylvikt (g/mol) 212.05
MDL-nummer MFCD05665872
InChI-nyckel WLDHNAMVDBASAW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2786631
IUPAC-namn 6-brom-lH-indazol-3-amin
LEDER C1=CC2=C(C=C1Br)NN=C2N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-6-bromo-1H-indazole
Smältpunkt 227°C to 230°C
Kvantitet 1 g
Synonym 3-amino-6-bromo-1h-indazole, 6-bromo-1h-indazol-3-ylamine, 1h-indazol-3-amine, 6-bromo, 6-bromo-1h-indazole-3-amine, pubchem17937, acmc-209jef, 6-bromo-3-amino-1h-indazole, 1h-indazol-3-amine,6-bromo, 3-amino-6-bromoindazole, 6-bromo-1h-indazole-3-ylamine
Formel vikt 212.05
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.