Läs mer
3-Amino-6-bromo-4-(2-chlorophenyl)-2(1H)-quinolinone-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Amino-6-bromo-4-(2-chlorophenyl)-2(1H)-quinolinone-d5 |
| CAS | 1794793-32-0 |
| Molekylformel | C15H5D5BrClN2O |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10BrClN2O/c16-8-5-6-12-10(7-8)13(14(18)15(20)19-12)9-3-1-2-4-11(9)17/h1-7H,18H2,(H,19,20)/i1D,2D,3D,4D,6D |
| LEDER | [2H]c1cc(Br)cc2C(=C(N)C(=O)Nc12)c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3Cl |
| IUPAC-namn | 3-amino-6-bromo-4-(2-chloro-3,4,5,6-tetradeuteriophenyl)-8-deuterio-1H-quinolin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 354.64 |
| Formel vikt | 352.9979 |