Läs mer
3-Amino-6-bromo-4-(pyridin-2-yl)quinolin-2(1H)-one, Mikromol™
Produktkod. 17910616
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
17910616 50 mg
1 options
Produktkod. 17910616 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0064.04
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-Amino-6-bromo-4-(pyridin-2-yl)quinolin-2(1H)-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-6-bromo-4-(pyridin-2-yl)quinolin-2(1H)-one
CAS 77616-97-8
Analyt- eller komponentnamn 3-Amino-6-bromo-4-(pyridin-2-yl)quinolin-2(1H)-one
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H10 Br N3 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 3-Amino-6-bromo-4-(pyridin-2-yl)quinolin-2(1H)-one, Bromazepam Imp. D (EP), Bromazepam Impurity D
InChI formel InChI=1S/C14H10BrN3O/c15-8-4-5-10-9(7-8)12(13(16)14(19)18-10)11-3-1-2-6-17-11/h1-7H,16H2,(H,18,19)
LEDER NC1=C(c2ccccn2)c3cc(Br)ccc3NC1=O
IUPAC-namn 3-amino-6-bromo-4-pyridin-2-yl-1H-quinolin-2-one
Molekylvikt (g/mol) 316.15
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 315.0007 g/mol