Läs mer
3-amino-6-brompyrazin-2-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15585966 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15585966 1 g 1g
15595966 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15585966 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 457420010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 486424-37-7
Molekylformel C5H4BrN3O2
Molekylvikt (g/mol) 218.01
InChI-nyckel MTNAQEKMSVDTAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-6-bromo-pyrazine-2-carboxylic acid, 3-amino-6-bromo-2-pyrazinecarboxylic acid, 2-amino-5-bromopyrazine-3-carboxylic acid, pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-6-bromo, pubchem22388, 3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylicacid, acmc-1bna1, ksc235o0r, 2-pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-6-bromo, 3-azanyl-6-bromanyl-pyrazine-2-carboxylic acid
PubChem CID 18521600
IUPAC-namn 3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylic acid
LEDER C1=C(N=C(C(=N1)N)C(=O)O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-6-bromopyrazine-2-carboxylic acid
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 218.01
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Amino-6-bromopyrazine-2-carboxylic acid, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.