Läs mer
3-Amino-6-bromopyridine, 98%, ACROS Organics™
Produktkod. 10542212 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
1g; Glass bottle
Produktkod.
10542212 1g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10542212 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 360610010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-6-bromopyridine
CAS 13534-97-9
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 75.0°C to 79.0°C
Färg Beige to Black-Brown
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C5H5BrN2
MDL-nummer MFCD01646116
Kvantitet 1 g
Synonym 3-amino-6-bromopyridine, 5-amino-2-bromopyridine, 2-bromo-5-aminopyridine, 6-bromo-3-pyridinamine, 3-pyridinamine, 6-bromo, 6-bromo-pyridin-3-ylamine, 6-bromo-3-pyridylamine, 2-bromo-5-amino pyridine, 2-bromopyridin-5-amine, 6-bromopyrid-3-ylamine
InChI-nyckel XTHKRYHULUJQHN-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=NC=C1N)Br
IUPAC-namn 6-bromopyridin-3-amine
Molekylvikt (g/mol) 173.013
PubChem CID 642811
Formel vikt 173.01
Procent renhet 98%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Amino-6-bromopyridine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.