Läs mer
3-Amino-6-chloro-2-methylpyridine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15408018
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15408018 5 g 5g
15498008 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15408018 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61465.06
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 164666-68-6
Molekylformel C6H7ClN2
Molekylvikt (g/mol) 142.586
MDL-nummer MFCD03095220
InChI-nyckel QVCIIOZINFCMDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-6-chloro-2-picoline, 3-amino-6-chloro-2-methylpyridine, 5-amino-2-chloro-6-methylpyridine, 5-amino-2-chloro-6-picoline, 6-chloro-2-methyl-pyridin-3-ylamine, 3-pyridinamine, 6-chloro-2-methyl, 6-chloro-2-methyl-3-pyridylamine, 6-chloro-2-methyl-3-pyridinamine, 2-chloro-5-amino-6-methylpyridine, pubchem1246
PubChem CID 7009500
IUPAC-namn 6-klor-2-metylpyridin-3-amin
LEDER CC1=C(C=CC(=N1)Cl)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-6-chloro-2-methylpyridine
Färg Gult
Kvantitet 5 g
Formel vikt 142.59
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.