missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Amino-6-chloro-4-(4-pyridinyl)-2-quinolinone Hydrazone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Amino-6-chloro-4-(4-pyridinyl)-2-quinolinone Hydrazone |
| CAS | 1346606-48-1 |
| Molekylformel | C14H12ClN5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 6-Chloro-2-hydrazinyl-4-phenyl-3-quinolinamine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13ClN4/c16-10-6-7-12-11(8-10)13(9-4-2-1-3-5-9)14(17)15(19-12)20-18/h1-8H,17-18H2,(H,19,20) |
| LEDER | NNc1nc2ccc(Cl)cc2c(c1N)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 6-chloro-2-hydrazinyl-4-phenylquinolin-3-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 284.74 |
| Formel vikt | 284.0829 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?