Läs mer
3-Amino-6-chloro-4-phenylcarbostyril, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Amino-6-chloro-4-phenylcarbostyril |
| CAS | 5220-83-7 |
| Molekylformel | C15 H11 Cl N2 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3-Amino-6-chloro-4-phenyl-carbostyril, 3-Amino-6-chloro-4-phenyl-2-quinolinone |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11ClN2O/c16-10-6-7-12-11(8-10)13(14(17)15(19)18-12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,17H2,(H,18,19) |
| LEDER | NC1=C(c2ccccc2)c3cc(Cl)ccc3NC1=O |
| IUPAC-namn | 3-amino-6-chloro-4-phenyl-1H-quinolin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.71 |
| Formel vikt | 270.056 |