Läs mer
3-Amino-6-chloro-4-picoline, 98%
Produktkod. 11926321 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11926321
Brand: Thermo Scientific Acros 360990050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 66909-38-4 | C6H7ClN2 | 142.59 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66909-38-4
Molekylformel C6H7ClN2
Molekylvikt (g/mol) 142.59
InChI-nyckel PLSMBLIGZJWLEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-6-chloro-4-picoline, 5-amino-2-chloro-4-methylpyridine, 5-amino-2-chloro-4-picoline, 3-amino-6-chloro-4-methyl-pyridine, 3-pyridinamine, 6-chloro-4-methyl, pubchem6206, 6-chloro-4-methyl-3-pyridinamine, 6-chloro-4-methyl-3-pyridylamine, 3-amino-6-chloro-4-methylpyridine, 6-chloro-4-methyl-3-pyridineamine
PubChem CID 2734425
IUPAC-namn 6-chloro-4-methylpyridin-3-amine
LEDER CC1=CC(=NC=C1N)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-6-chloro-4-picoline
Smältpunkt 69.0°C to 73.0°C
Färg Bordeaux to Brown
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Formel vikt 142.59
Procent renhet 98%
Fysisk form Powder
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Amino-6-chloro-4-picoline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.