Läs mer
3-Amino-6-chloro-5-methoxypyridine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15451059
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15451059 1 g 1g
15461059 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15451059 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64033.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75711-01-2
Molekylformel C6H7ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 158.59
MDL-nummer MFCD09952112
InChI-nyckel FJKVNEBFHWMVGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-6-chloro-5-methoxy pyridine, 3-amino-6-chloro-5-methoxypyridine, 5-amino-2-chloro-3-methoxypyridine, 3-pyridinamine, 6-chloro-5-methoxy, pubchem22114, 6-chloro-5-methoxypyridine-3-amine, 6-chloro-5-methyloxy-3-pyridinamine
PubChem CID 23456143
IUPAC-namn 6-klor-5-metoxipyridin-3-amin
LEDER COC1=C(Cl)N=CC(N)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-6-chloro-5-methoxypyridine
Kvantitet 1 g
Beilstein 15026636
Formel vikt 158.59
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.