Läs mer
3-amino-6-kloropyridisazin, TRC
Produktkod. 30317127
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30317127 1 g
1 options
Produktkod. 30317127 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6035111G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-6-chloropyridazine
CAS 5469-69-2
Molekylformel C4 H4 Cl N3
Kvantitet 1 g
Synonym Risdiplam Impurity 7
InChI formel InChI=1S/C4H4ClN3/c5-3-1-2-4(6)8-7-3/h1-2H,(H2,6,8)
LEDER Nc1ccc(Cl)nn1
IUPAC-namn 6-kloropyridazin-3-amin
Molekylvikt (g/mol) 129.55
Formel vikt 129.0094