Läs mer
3-amino-6-cyanopyridazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-amino-6-cyanopyridazine |
| CAS | 340759-46-8 |
| Molekylformel | C5 H4 N4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4N4/c6-3-4-1-2-5(7)9-8-4/h1-2H,(H2,7,9) |
| LEDER | N=C1NN=C(C=C1)C#N |
| IUPAC-namn | 6-imino-1H-pyridazine-3-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 120.112 |
| Formel vikt | 120.0436 |