Läs mer
3-Amino-6-morpholinopyridazine, 97%
Produktkod. 11996641 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11996641 1 g 1g
11916651 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11996641 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 433270010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 66346-91-6 | C8H12N4O | 180.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66346-91-6
Molekylformel C8H12N4O
Molekylvikt (g/mol) 180.21
InChI-nyckel IEUHTZVAUDMKQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-morpholinopyridazin-3-amine, 3-amino-6-morpholin-4-yl pyridazine, 6-morpholin-4-yl pyridazin-3-amine, 3-amino-6-morpholin-4-ylpyridazine, 6-morpholin-4-yl-pyridazin-3-ylamine, 3-pyridazinamine, 6-4-morpholinyl, 6-morpholinopyridazine-3-amine, 6-4-morpholinyl-3-pyridazinamine, 3-amino-6-morpholin-4-3-amino-6-morpholin-4-ylpyridazine
PubChem CID 13114295
IUPAC-namn 6-morfolin-4-ylpyridazin-3-amin
LEDER C1COCCN1C2=NN=C(C=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-6-morpholinopyridazine
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 181°C to 183°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 180.21
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Amino-6-morpholinopyridazine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.