Läs mer
3-Amino-7-(diethylamino)-5-phenylphenazin-5-ium chloride, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Amino-7-(diethylamino)-5-phenylphenazin-5-ium chloride |
| CAS | 4569-86-2 |
| Molekylformel | C22H23ClN4 |
| MDL-nummer | MFCD00013433 |
| Kvantitet | 5 g |
| LEDER | CCN(C1=CC2=[N+](C3=CC=CC=C3)C4=C(C=CC(N)=C4)N=C2C=C1)CC.[Cl-] |
| Molekylvikt (g/mol) | 378.90 |
| Procent renhet | 98% |