Läs mer
3-Amino-7-(methylamino)phenothiazin-5-ium chloride, 40%, BLD Pharm™
Produktkod. 30999687
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30999687 5 g 5g
30992575 1 g 1g
30995624 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30999687 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1149985g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-7-(methylamino)phenothiazin-5-ium chloride
CAS 531-57-7
Molekylformel C13H12ClN3S
MDL-nummer MFCD00067677
Kvantitet 5 g
LEDER [Cl-].CNC1=CC2=C(C=C1)N=C1C=CC(N)=CC1=[S+]2
Molekylvikt (g/mol) 277.77
Procent renhet 40%