missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Amino-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Amino-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine |
| CAS | 68739-11-7 |
| Molekylformel | C8 H9 N3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9N3/c1-6-3-2-4-11-7(9)5-10-8(6)11/h2-5H,9H2,1H3 |
| LEDER | Cc1cccn2c(N)cnc12 |
| IUPAC-namn | 8-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 147.18 |
| Formel vikt | 147.0796 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?