Läs mer
3-amino-9-etylkarbazol, 90 %, teknik.
Produktkod. 10716351 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10716351 5 g Glasflaska 5g
10486970 25 g Glasflaska 25g
10781745 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10716351 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 147870050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 132-32-1 | C14H14N2 | 210,28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 132-32-1
Molekylformel C14H14N2
Molekylvikt (g/mol) 210.28
MDL-nummer MFCD00004964
InChI-nyckel OXEUETBFKVCRNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-9-ethylcarbazole, 9-ethyl-9h-carbazol-3-amine, 3-amino-n-ethylcarbazole, 9h-carbazol-3-amine, 9-ethyl, carbazole, 3-amino-9-ethyl, 9-ethylcarbazol-3-ylamine, unii-8q2bg27jbu, 9-ethylcarbazole-3-ylamine, 8q2bg27jbu, 9-ethyl-9h-carbazol-3-ylamine
PubChem CID 8588
IUPAC-namn 9-etylkarbazol-3-amin
LEDER CCN1C2=C(C=C(C=C2)N)C3=CC=CC=C31
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Amino-9-ethylcarbazole
CAS Min % 88.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 98.0°C to 100.0°C
Analysprocentintervall 88% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 22, IV, 4936
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vikt 210.28
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Amino-9-ethylcarbazole
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
Hazard Statement
  • H350-Kan orsaka cancer.
Precautionary Statement
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.