Läs mer
3-amino-9-etylkarbazol, 95 %
Produktkod. 11379769
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11379769 25 g 25g
11389769 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11379769 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22529.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    958.11 SEK
    860.65 SEK / 25g
    Save 97.46 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 132-32-1 | C14H14N2 | 210,28 g/mol
Peroxidassubstrat för immunoblotting och immunhistokemiska färgningsprocedurer
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 132-32-1
Molekylformel C14H14N2
Molekylvikt (g/mol) 210.28
MDL-nummer MFCD00004964
InChI-nyckel OXEUETBFKVCRNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-9-ethylcarbazole, 9-ethyl-9h-carbazol-3-amine, 3-amino-n-ethylcarbazole, 9h-carbazol-3-amine, 9-ethyl, carbazole, 3-amino-9-ethyl, 9-ethylcarbazol-3-ylamine, unii-8q2bg27jbu, 9-ethylcarbazole-3-ylamine, 8q2bg27jbu, 9-ethyl-9h-carbazol-3-ylamine
PubChem CID 8588
IUPAC-namn 9-etylkarbazol-3-amin
LEDER CCN1C2=C(C=C(C=C2)N)C3=CC=CC=C31
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-9-ethylcarbazole
Smältpunkt 98 °C till 100 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 25 g
Formel vikt 210.28
Procent renhet 95%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Amino-9-ethylcarbazole
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Amino-9-ethylcarbazole
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.