Läs mer
3-Amino-Alpha-[[[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl](phenylmethyl)amino]methyl]-4-(phenylmethoxy)benzenemethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Amino-alpha-(((2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl)(phenylmethyl)amino)methyl)-4-(phenylmethoxy)benzenemethanol |
| CAS | 43229-68-1 |
| Molekylformel | C32H36N2O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Benzenemethanol, 3-amino-α-[[[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl](phenylmethyl)amino]methyl]-4-(phenylmethoxy)-, 1-[3-Amino-4-(phenylmethoxy)phenyl]-2-[phenylmethyl-[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethanol, 1-[3-Amino-4-(phenylmethoxy)phenyl]-2-[[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl](phenylmethyl)amino]ethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C32H36N2O3/c1-24(19-25-13-16-29(36-2)17-14-25)34(21-26-9-5-3-6-10-26)22-31(35)28-15-18-32(30(33)20-28)37-23-27-11-7-4-8-12-27/h3-18,20,24,31,35H,19,21-23,33H2,1-2H3 |
| LEDER | COc1ccc(CC(C)N(CC(O)c2ccc(OCc3ccccc3)c(N)c2)Cc4ccccc4)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-(3-amino-4-phenylmethoxyphenyl)-2-[benzyl-[1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl]amino]ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 496.64 |
| Formel vikt | 496.2726 |