Läs mer
3-amino-imidazo[1,2-a]pyridin, TRC
Produktkod. 30322087
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30322087 250 mg
1 options
Produktkod. 30322087 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA611725250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-imidazo[1,2-a]pyridine
CAS 28036-33-1
Molekylformel C7H7N3
Kvantitet 250 mg
Synonym Imidazo[1,2-a]pyridin-3-amine
InChI formel InChI=1S/C7H7N3/c8-6-5-9-7-3-1-2-4-10(6)7/h1-5H,8H2
LEDER Nc1cnc2ccccn12
IUPAC-namn imidazo[1,2-a]pyridin-3-amin
Molekylvikt (g/mol) 133.15
Formel vikt 133.064