Läs mer
(±)-3-Amino-iso-butyric-2,3,3-d3 Acid, TRC
Produktkod. 30179799
Change view
Kvantitet:
1 mg
2 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179799 2 mg
30180430 10 mg
30180097 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30179799 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6030442MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1219803-65-2
Molekylformel C4 D3 H6 N O2
Molekylvikt (g/mol) 106.14
Synonym 3-Amino-2-methylpropanoic-2,3,3-d3 acid, 3-Amino-2-methylpropanoic acid-d3, 3-Amino-2-methylpropanoic acid 2,3,3-D3, 3-Amino-2-methylpropionic acid-d3, β-Aminoisobutyric acid-d3, 2-Methyl-β-alanine-2,3,3-d3
IUPAC-namn 3-amino-2,3,3-trideuterio-2-methylpropanoic acid
LEDER [2H]C([2H])(N)C([2H])(C)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (±)-3-Amino-iso-butyric-2,3,3-d3 Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2 mg
InChI formel InChI=1S/C4H9NO2/c1-3(2-5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/i2D2,3D
Formel vikt 106.0822
Procent renhet >95%