Läs mer
3-amino-N,N-dimetyl-4-nitroanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10459281 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10459281 5 g Glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10459281 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 326220050
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-N, N-dimethyl-4-nitroaniline
Namnnotering 97%
CAS 2069-71-8
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 134 °C till 139 °C
Färg Brun-Gul
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H11N3O2
MDL-nummer MFCD01320677
Kvantitet 5 g
Beilstein 13, IV, 97
Synonym 3-amino-n,n-dimethyl-4-nitroaniline, n1,n1-dimethyl-4-nitrobenzene-1,3-diamine, 3-amino n,n-dimethyl 4-nitro aniline, 5-dimethylamino-2-nitroaniline, n1,n1-dimethyl-4-nitro-benzene-1,3-diamine, n1,n1-dimethyl-4-nitro-m-phenylendiamin, 1,3-benzenediamine,n1,n1-dimethyl-4-nitro, 3-amino-4-nitro-n,n-dimethylaniline, 3-amino-4-nitrodimethylaminobenzene, 3-amino-4-nitrophenyl dimethylamine
InChI-nyckel WJTOMXLUNDWLCY-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN(C)C1=CC=C(C(N)=C1)[N+]([O-])=O
IUPAC-namn 1-N,1-N-dimetyl-4-nitrobensen-1,3-diamin
Molekylvikt (g/mol) 181.20
PubChem CID 2733451
Formel vikt 181.19
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Amino-N,N-dimethyl-4-nitroaniline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.