Läs mer
3-Amino-N-(Tertbutylbenzenesulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Amino-N-(Tertbutylbenzenesulfonamide) |
| CAS | 608523-94-0 |
| Molekylformel | C10H16N2O2S |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N2O2S/c1-10(2,3)12-15(13,14)9-6-4-5-8(11)7-9/h4-7,12H,11H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)NS(=O)(=O)C1=CC=CC(=C1)N |
| IUPAC-namn | 3-amino-N-tert-butylbenzenesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 228.31 |
| Formel vikt | 228.0932 |