Läs mer
3'-Aminoacetophenone, 97%, ACROS Organics™
Produktkod. 10473775 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10473775 100 g Glass bottle 100g
10104080 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10473775 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 160771000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 99-03-6
Molekylformel C8H9NO
Molekylvikt (g/mol) 135.17
MDL-nummer MFCD00007796
InChI-nyckel CKQHAYFOPRIUOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-aminoacetophenone, 1-3-aminophenyl ethanone, m-aminoacetophenone, 3-aminoacetophenone, 3-acetylaniline, m-acetylaniline, ethanone, 1-3-aminophenyl, 1-3-aminophenyl ethan-1-one, m-aminoacetylbenzene, acetophenone, 3'-amino
PubChem CID 7417
IUPAC-namn 1-(3-aminophenyl)ethan-1-one
LEDER CC(=O)C1=CC=CC(N)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3';-Aminoacetophenone
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel H2NC6H4COCH3
Kvantitet 100 g
Beilstein 14, 45
Merck Index 14, 413
Formel vikt 135.17