Läs mer
3'-aminoacetofenon, 97 %
Produktkod. 11484144
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11484144 250 g 250g
11474144 50 g 50g
11464144 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11484144 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12503.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 99-03-6 | C8H9NO | 135,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-03-6
Molekylformel C8H9NO
Molekylvikt (g/mol) 135.17
MDL-nummer MFCD00007796
InChI-nyckel CKQHAYFOPRIUOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-aminoacetophenone, 1-3-aminophenyl ethanone, m-aminoacetophenone, 3-aminoacetophenone, 3-acetylaniline, m-acetylaniline, ethanone, 1-3-aminophenyl, 1-3-aminophenyl ethan-1-one, m-aminoacetylbenzene, acetophenone, 3'-amino
PubChem CID 7417
IUPAC-namn 1-(3-aminofenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CC=CC(N)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3'-Aminoacetophenone
Smältpunkt 94 °C till 98 °C
Kokpunkt 289 °C till 291 °C
Kvantitet 250 g
Beilstein 386009
Merck Index 14,413
Formel vikt 135.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.