Läs mer
3'-Aminoacetofenon, TRC
Produktkod. 30314966
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30314966 25 g
1 options
Produktkod. 30314966 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA58006525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3'-Aminoacetophenone
CAS 99-03-6
Molekylformel C8H9NO
Kvantitet 25 g
Synonym 1-(3-Aminophenyl)ethan-1-one, 1-(3-Aminophenyl)ethanone, 1-Acetyl-3-aminobenzene, 3-Acetylaniline, 3-Acetylphenylamine, 3-Methylcarbonylaniline, 3'-Aminoacetophenone, NSC 7637, m-Acetylaniline, m-Aminoacetophenone, m-Aminoacetylbenzene, β-Aminoacetophenone
InChI formel InChI=1S/C8H9NO/c1-6(10)7-3-2-4-8(9)5-7/h2-5H,9H2,1H3
LEDER CC(=O)c1cccc(N)c1
IUPAC-namn 1-(3-aminofenyl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 135.16
Formel vikt 135.0684