Läs mer
3-Aminoadamantan-1-ol, Mikromol™
Beskrivning
3-Aminoadamantan-1-ol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Aminoadamantan-1-ol |
| CAS | 702-82-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-Aminoadamantan-1-ol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H17 N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-ol, 3-amino-, 1-Adamantanol, 3-amino- (7CI,8CI), 3-Aminotricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-ol, (3-Hydroxyadamantan-1-yl)amine, 1-Amino-3-adamantanol, 1-Amino-3-hydroxyadamantane, 3-Amino-1-adamantanol, 3-Amino-1-hydroxyadamantane |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17NO/c11-9-2-7-1-8(3-9)5-10(12,4-7)6-9/h7-8,12H,1-6,11H2 |
| LEDER | NC12CC3CC(C1)CC(O)(C3)C2 |
| IUPAC-namn | 3-aminoadamantan-1-ol |
| Visa mer |