Läs mer
3-Aminoazetidin dihydroklorid, 95 %
Produktkod. 15485588
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15485588 250 mg 250mg
15495588 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15485588 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59318.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-08-2026
CAS: 102065-89-4 | C3H8N2 | 72,111 g/mol
3-Aminoazetidin dihydroklorid, används som aktiva farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
3-Aminoazetidin dihydrochloride, används som aktiva farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102065-89-4
Molekylformel C3H8N2
Molekylvikt (g/mol) 72.111
MDL-nummer MFCD09910173
InChI-nyckel FDPKMJDUXJFKOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminoazetidine, 3-azetidinamine, acmc-209y1n, 3-aminoazetidine dihy drochloric
PubChem CID 1516506
IUPAC-namn azetidin-3-amin
LEDER C1C(CN1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminoazetidine dihydrochloride
Kvantitet 250 mg
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 145.03
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.