Läs mer
3-Aminobenzamide, 98%
Produktkod. 11449712
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11449712 5 g 5g
11459712 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11449712 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10793.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3544-24-9 | C7H8N2O | 136.15 g/mol
3-Aminobensamid används som en endogen poly-ADP-ribosyltransferashämmare. Genom sina effekter på PARP, orsakar 3-aminobensamid telomerförkortning och stimulerar angiogenes. Den uppvisar neuroprotektiva, antinekrotiska effekter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-Aminobensamid används som en endogen poly-ADP-ribosyltransferashämmare. Genom sina effekter på PARP, orsakar 3-aminobensamid telomerförkortning och stimulerar angiogenes. Den uppvisar neuroprotektiva, antinekrotiska effekter.
Löslighet
Löslig i dimetylformamid (∼ 30 mg/ml), dimetylsulfoxid (∼ 30 mg/ml), fosfatbuffrad saltlösning (pH7,2) (∼ 2 mg/ml), vatten (25 mg/ml) och etanol (25 mg/ml).
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3544-24-9
Molekylformel C7H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 136.15
MDL-nummer MFCD00007989
InChI-nyckel GSCPDZHWVNUUFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-aminobenzamide, benzamide, 3-amino, 3-amino-benzamide, benzamide, m-amino, meta-aminobenzamide, 3-aba, 3-aminobenzimide, 3-amino benzamide, aniline-3-carboxamide, 3-aminobenzoic acid amide
PubChem CID 1645
ChEBI CHEBI:64042
IUPAC-namn 3-aminobensamid
LEDER NC(=O)C1=CC=CC(N)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminobenzamide
Smältpunkt 111°C to 115°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2802373
Löslighetsinformation Soluble in dimethylformamide (∽30mg/ml),dimethyl sulfoxide (∽30mg/ml),phosphate buffered saline (pH7.2) (∽2mg/ml),water (25mg/ml),and ethanol (25mg/ml).
Formel vikt 136.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.