Läs mer
3-Aminobenzamide, MedChemExpress
Beskrivning
3-Aminobenzamide (PARP-IN-1) is a potent inhibitor of PARP with IC50 of appr 50 nM in CHO cells, and acts as a mediator of oxidant-induced myocyte dysfunction during reperfusion.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Aminobenzamide |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 3544-24-9 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 500 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C7H8N2O |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | PARP-IN-1 |
| Löslighetsinformation | H2O : ≥ 11.11 mg/mL (81.60 mM) |
| Visa mer |