Läs mer
3-Aminobenzamidoxime, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15438227
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15438227 5 g 5g
15428227 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15438227 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51773.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100524-07-0
Molekylformel C7H9N3O
Molekylvikt (g/mol) 151.169
MDL-nummer MFCD08061150
InChI-nyckel OPGWBTKZYLRPRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminobenzamidoxime, 3-amino-benzamide oxime, 3-aminobenzamide oxime, 3-amino-n'-hydroxybenzene-1-carboximidamide, z-3-amino-n'-hydroxybenzimidamide, 3-amino-benzamideoxime, 3-aminophenylcarboxamide oxime, 3-amino-n'-hydroxybenzimidamide, 3-amino-n/'-hydroxybenzenecarboximidamide, z-3-amino-n'-hydroxybenzamidine;3-amino-n-hydroxy-benzamidine;3-aminobenzamidoxime
PubChem CID 53395946
IUPAC-namn 3-amino-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
LEDER C1=CC(=CC(=C1)N)C(=NO)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminobenzamidoxime
Smältpunkt 101°C to 105°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 151.17
Procent renhet 97%