Läs mer
3-aminobensen-1-sulfonamid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10784013
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Bärnstensglasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10784013 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10123424 25 g Bärnstensglasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10784013 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01949DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 98-18-0
Molekylformel C6H8N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 172.202
InChI-nyckel JPVKCHIPRSQDKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym metanilamide, m-aminobenzenesulfonamide, benzenesulfonamide, 3-amino, m-sulfamoylaniline, 3-aminobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, m-amino, m-aminobenzenesulphonamide, metaniilamide, 3-aminosulfonylaniline, 3-amino-benzenesulfonamide
PubChem CID 7377
IUPAC-namn 3-aminobensensulfonamid
LEDER C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminobenzene-1-sulfonamide
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel NH2C6H4SO2NH2
Kvantitet 1 g
Formel vikt 172.21
Procent renhet 97%