Läs mer
3-aminobensenboronsyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15409687
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15409687 1 g 1g
15419687 5 g 5g
15429687 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15409687 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52909.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 30418-59-8 | C6H8BNO2 | 136.945 g/mol
3-Aminobensenboronsyra används som en organisk kemisk syntesintermediär. Det är en borsyra med potentiell användning för biokemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-Aminobensenboronsyra används som en organisk kemisk syntesintermediär. Det är en borsyra med potentiell användning för biokemisk forskning.
Löslighet Löslig i vatten (delvis blandbar
).
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30418-59-8
Molekylformel C6H8BNO2
Molekylvikt (g/mol) 136.945
MDL-nummer MFCD00007755
InChI-nyckel JMZFEHDNIAQMNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminobenzeneboronic acid, 3-aminophenyl boronic acid, m-aminophenylboronic acid, 3-aminophenyl boranediol, m-aminophenyl boronic acid, 3-amino phenylboronic acid, chembl20852, boronic acid, 3-aminophenyl, m-aminophenyl metaboric acid
PubChem CID 92269
IUPAC-namn (3-aminofenyl)borsyra
LEDER B(C1=CC(=CC=C1)N)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminobenzeneboronic acid
Smältpunkt 138°C to 143°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in water (partly miscible).
Formel vikt 136.95
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Aminobenzeneboronic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: (m-Aminophenyl)metaboric acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.