Läs mer
3-Aminobensenboronsyra hydroklorid, 98 %
Produktkod. 15449357
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15449357 5 g 5g
15439357 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15449357 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52595.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
CAS: 85006-23-1 | C6H9BClNO2 | 173,40 g/mol
3-aminobensenboronsyrahydroklorid används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 3-Aminobensenboronsyrahydroklorid används som farmaceutisk
mellanprodukt.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85006-23-1
Molekylformel C6H9BClNO2
Molekylvikt (g/mol) 173.40
MDL-nummer MFCD00191748
InChI-nyckel QBMHZZHJIBUPOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminophenyl boronic acid hydrochloride, 3-aminophenylboronic acid hydrochloride, 3-aminophenylboronic acid hcl, m-aminophenylboronic acid hydrochloride, 3-aminophenylboronic acid, hcl, 3-aminobenzeneboronic acid hydrochloride, boronic acid, 3-aminophenyl-, hydrochloride, pubchem1751, pubchem20396, timtec-bb sbb003816
PubChem CID 2763241
IUPAC-namn (3-aminofenyl)borsyra;hydroklorid
LEDER Cl.NC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminobenzeneboronic acid hydrochloride
Smältpunkt >300 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 173.41
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.