Läs mer
3-Aminobensenboronsyra monohydrat, 97 %
Produktkod. 11493707
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493707 1 g 1g
11403717 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11493707 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18189.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-10-2026
CAS: 206658-89-1 | C6H10BNO3 | 154,96 g/mol
Det används som ett reagens vid framställningen av Suzuki-Miyaura-korskoppling, som används för grampositiva myrvirulensläkemedel och hämmare av Streptococcus agalactiae Stk1, regioisomer av Zaleplon (ett lugnande medel), amfifil slumpmässig glykopolymer, som självbildar sig för att bilda nanopartiklar, med potential för att bilda nanopartiklar, som kan utvidga en makokemi-mekanisk polymer. och kontrakterar i blodplasma med hög glukosselektivitet. Aminofenylboronsyra används också som ett reagens vid framställning av hypnotiska medel som inte är bensodiazepiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som ett reagens vid framställningen av Suzuki-Miyaura korskoppling, som används för grampositiva myrvirulensläkemedel och hämmare av Streptococcus agalactiae Stk1, regioisomer av Zaleplon (ett lugnande medel), amfifil slumpmässig glykopolymer, som självbildar sig för att bilda känsliga nanokemopartiklar, som kan bilda känsliga nanokemopartiklar, expanderar och drar ihop sig i blodplasma med hög glukosselektivitet. Aminofenylboronsyra används också som ett reagens vid framställning av hypnotiska medel som inte är bensodiazepiner.
Löslighet Löslig i DMSO
och metanol.
Anteckningar
Air& Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, luft, vatten/fukt. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 206658-89-1
Molekylformel C6H10BNO3
Molekylvikt (g/mol) 154.96
MDL-nummer MFCD00149554
InChI-nyckel XAEOVQODHLLNKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminophenylboronic acid monohydrate, 3-aminophenyl boronic acid hydrate, 3-aminophenylboronic acid hydrate, 3-aminobenzeneboronic acid monohydrate, m-aminophenylboronic acid hydrate, boronic acid, 3-aminophenyl-, monohydrate, 3-aminobenzeneboronic acid hydrate, pubchem4016, acmc-1cfgg, 3-boronoaniline monohydrate
PubChem CID 14389423
IUPAC-namn (3-aminofenyl)borsyra;hydrat
LEDER O.NC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminobenzeneboronic acid monohydrate
Smältpunkt 93 °C till 97 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2936342
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i DMSO och metanol.
Formel vikt 154,96 (136,95 vattenfattig)
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.