Läs mer
3-Aminobensoesyra, 98 %
Produktkod. 11365269
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11365269 100 g 100g
11375269 500 g 500g
11355269 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11365269 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19540.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 99-05-8 | C7H7NO2 | 137,138 g/mol
Den finner sin tillämpning som kristallin mellanprodukt för azofärgämnen, läkemedel och röntgenkontrastmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den finner sin tillämpning som kristallin mellanprodukt för azofärgämnen, läkemedel
och röntgenkontrastmedel.
Löslighet
Lösligt i vatten vid 20 °C 5,9g/L. Lösligheten i het metanol är nästan transparent.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-05-8
Molekylformel C7H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 137.138
MDL-nummer MFCD00007795
InChI-nyckel XFDUHJPVQKIXHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-aminobenzoic acid, m-carboxyaniline, benzoic acid, 3-amino, 3-carboxyaniline, maba, benzoic acid, m-amino, aniline-3-carboxylic acid, meta-aminobenzoic acid, m-aminobenzoesaeure, unii-g2x3b3o37u
PubChem CID 7419
ChEBI CHEBI:42682
IUPAC-namn 3-aminobensoesyra
LEDER C1=CC(=CC(=C1)N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminobenzoic acid
Smältpunkt 172°C to 179°C
Densitet 1.51
Flampunkt 150°C (302°F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 471603
Merck Index 14,421
Löslighetsinformation Soluble in water at 20°C 5.9g/L. Solubility in hot methanol is almost transparent.
Formel vikt 137.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.