Läs mer
3-Aminobensoesyra, 99+%
Produktkod. 10744281 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10744281 100 g 100g
10636742 25 g 25g
10572551 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10744281 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 155851000
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
CAS: 99-05-8 | C7H7NR2 | 137,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-05-8
Molekylformel C7H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 137.14
MDL-nummer MFCD00007795
InChI-nyckel XFDUHJPVQKIXHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-aminobenzoic acid, m-carboxyaniline, benzoic acid, 3-amino, 3-carboxyaniline, maba, benzoic acid, m-amino, aniline-3-carboxylic acid, meta-aminobenzoic acid, m-aminobenzoesaeure, unii-g2x3b3o37u
PubChem CID 7419
ChEBI CHEBI:42682
IUPAC-namn 3-aminobensoesyra
LEDER C1=CC(=CC(=C1)N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminobenzoic acid
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt >172 °C
Färg Beige-Brun till Brun-Vit
Flampunkt 150 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2NC6H4CO2H
Kvantitet 100 g
Beilstein 14, 383
Merck Index 15, 416
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 5,9 g/L (15 °C). Andra lösligheter: 3g/100g i etanol (25 °C), lätt löslig i eter
Formel vikt 137.14
Procent renhet 99+%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Aminobenzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Aminobenzoic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.