Läs mer
3-aminobensoesyra, Mikromol™
Produktkod. 30049071
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049071 25 mg
30051813 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30049071 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0217.070025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
3-aminobensoesyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminobenzoic acid
CAS 99-05-8
Analyt- eller komponentnamn 3-Aminobenzoic acid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C7 H7 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 3-Aminobenzoic Acid, Mesalazine Imp. D (EP), Mesalazine Impurity D
InChI formel InChI=1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
LEDER Nc1cccc(c1)C(=O)O
IUPAC-namn 3-aminobensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 137.14
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 137.0477 g/mol