Läs mer
3-aminobensoesyra, TRC
Produktkod. 30136444
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136444 100 g
30011794 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30136444 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA591490100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-05-8
Molekylformel C7 H7 N O2
Molekylvikt (g/mol) 137.14
Synonym 3-Aminobenzoic Acid, Mesalazine Imp. D (EP), Benzoic acid, 3-amino- (9CI, ACI), 3-Aminobenzoic acid (ACI), Benzoic acid, m-amino- (8CI), 3-Aminobenzenecarboxylic acid, 3-Carboxyaniline, Aniline-3-carboxylic acid, m-Aminobenzoic acid, m-Anthranilic acid, m-Carboxyaniline, m-Carboxyphenylamine, MeSH ID: D062368, NSC 15012
IUPAC-namn 3-aminobensoesyra
LEDER Nc1cccc(c1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminobenzoic acid
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
Formel vikt 137.0477