Läs mer
3-Aminobenzoic-d4 Acid Methyl Ester, TRC
Produktkod. 30326677
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30326677 10 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30326677 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA59149710MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminobenzoic acid ring-d4 methyl ester
CAS 911132-57-5
Molekylformel C8 2H4 H5 N O2
Kvantitet 10 mg
Synonym Benzoic-2,3,4,6-d4 acid, 5-amino-, methyl ester (9CI), 3-(Methoxycarbonyl)aniline-2,4,5,6-d4, 3-Aminobenzoic-2,4,5,6-d4 acid methyl ester, 3-Aminobenzoic-d4 acid methyl ester, 3-Aminobenzoic acid-d4 methyl ester, 3-Carbomethoxyaniline-2,4,5,6-d4, Methyl 3-aminobenzoate-d4, Methyl 3-aminobenzoate-2,4,5,6-D4, Methyl m-aminobenzoate-d4, m-Aminobenzoic acid-d4 methyl ester
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-11-8(10)6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5H,9H2,1H3/i2D,3D,4D,5D
LEDER [2H]c1c([2H])c(N)c([2H])c(C(=O)OC)c1[2H]
IUPAC-namn methyl 3-amino-2,4,5,6-tetradeuteriobenzoate
Molekylvikt (g/mol) 155.19
Formel vikt 155.0884